Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Black T, pure, indicator grade
Codice prodotto. p-126313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
Codice prodotto. 10460121
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228360250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1787-61-7
Formula molecolare C20H12N3NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 461.38
Numero MDL MFCD00003935
InChI Key JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Sinonimo C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
IUPAC Name (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Eriochrome™ Black T
Beilstein 16, III, 320
Indice di Merck 15, 3725
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 461.38
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza Passes (for complexometric determination of metals)
Spettrometria UV Complies
Colore Black to Black/Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eriochrome Black T