Learn More
Tocris Bioscience™ ERK5-IN-1
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18747068
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18747068
Marca: Tocris Bioscience™ 5393/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Potent and selective ERK5 inhibitor
ERK5-IN-1 is a potent and selective ERK5 inhibitor; inhibits EGFR-induced ERK5 autophosphorylation (EC50 = 90 nM) and ERK5 enzymatic activity (IC50 = 162 nM). Exhibits at least 30-fold selectivity for ERK5 over LRRK2 in a cell based assay. Also selective for ERK5 over a panel of other kinases. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza >98%
Descrizione ERK5-IN-1
Peso molecolare 638.8
Product Type ERK5-IN-1
Quantità 10 mg
For Research Use Only