Learn More
Heidolph™ Accessori per provette
Codice prodotto. 10509721 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 mL Erlenmeyer flasks
1000 mL Erlenmeyer flasks
25 mL Erlenmeyer flasks
250 mL Erlenmeyer flasks
50 mL Erlenmeyer flasks
500 mL Erlenmeyer flasks
N. di posizioni:
2
4
5
9
14
22
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10509721
Marca: Heidolph™ 5497200000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Attachments for up to 22 Erlenmeyer flasks (25, 500 or 1000 mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 25 mL Erlenmeyer flasks
Product Type Erlenmeyer Attachment
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
N. di posizioni 22