Learn More
Heidolph™ Accessori per provette
Codice prodotto. 10603031 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 mL Erlenmeyer flasks
1000 mL Erlenmeyer flasks
25 mL Erlenmeyer flasks
250 mL Erlenmeyer flasks
50 mL Erlenmeyer flasks
500 mL Erlenmeyer flasks
N. di posizioni:
2
4
5
9
14
22
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 10603031
Brand: Heidolph™ 5497700000
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Attachments for up to 22 Erlenmeyer flasks (25, 500 or 1000 mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 1000 mL Erlenmeyer flasks
Product Type Erlenmeyer Attachment
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
N. di posizioni 2