Learn More
Heidolph™ Accessori per provette
Codice prodotto. p-7241847 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 mL Erlenmeyer flasks
1000 mL Erlenmeyer flasks
25 mL Erlenmeyer flasks
250 mL Erlenmeyer flasks
50 mL Erlenmeyer flasks
500 mL Erlenmeyer flasks
N. di posizioni:
2
4
5
9
14
22
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10509721
Marca: Heidolph™ 5497200000
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Attachments for up to 22 Erlenmeyer flasks (25, 500 or 1000 mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 25 mL Erlenmeyer flasks
Product Type Erlenmeyer Attachment
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
N. di posizioni 22