Learn More
OHAUS™ Erlenmeyer Flask Clamp
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 L Erlenmeyer Flask
2 L Erlenmeyer Flask
2.8 L Erlenmeyer Flask
3 L Erlenmeyer Flask
4 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
6 L Erlenmeyer Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of stainless steel
- For use with flasks
- Designed to securely hold flask in place
Specifica
Specifica
| Tipo | Flask Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2 L Erlenmeyer Flask |
| Da utilizzare con (applicazione) | Holding flasks |
| Descrizione | 2 Liter Erlenmeyer Flask Clamp |
| Colore | Silver |
| Jaw Type | Four Interlocking |