Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer-Flask Duran
Codice prodotto. 10524001
Click to view available options
:
300 mL
Codice prodotto. 10524001
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03022452
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. to DIN EN ISO 4797
  • With scale (approx. volume /mL)
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Giunto rastremato standard NS 24/29
Diametro (sistema metrico) esterno 87 mm