Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Materiale:
Borosilicate Glass (3.3)
Borosilicate Glass, Duran Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
- Graduated.
- Reinforced ground neck marked with standard ground size.
- Hollow NS glass stopper.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Vetro |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Giunto rastremato standard | NS 19/26 |
| Graduated | Yes |
| Tipo di chiusura | NS Stopper |
| Dimensione chiusura | NS 19/26 |