Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
NS 14/23
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Duran™ borosilicate glass.
- Graduated.
- Standard ground.
- Reinforced ground neck marked with standard ground size.
- Without stopper.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Forma | Erlenmeyer |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
| Graduated | Yes |
| Dimensione chiusura | NS 29/32 |