Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Altezza (sistema metrico):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Description
- Acc. to DIN ISO 1773
- With beaded rim
- With graduation
- Material: DURAN™
Specifications
Specifications
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 22 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Quantità | 10/Pk. |