Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks Wide Neck
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
200 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
- With beaded rim
- With graduation
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 72 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Include | Beaded rim and graduation |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 153 mm |