Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer Duran™ con giunto conico smerigliato
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03022949
Codice prodotto. 10230931
  • 15.72€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-01-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN EN ISO 4797
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 4797
Borosilicate Glass, Duran Glass
NS29/32
250 mL
Con scala (volume/ml appr.), con etichetta scrivibile