missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErpN/OspE Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-21682
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ErpN/OspE Polyclonal specifically detects ErpN/OspE in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifica
| ErpN/OspE | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide | |
| erpA8, BB_L39, ErpA8 protein | |
| Rabbit | |
| 19.57 kDa | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| It is directed against, and shows specific reactivity for, Borrelia burgdorferi OspE protein. | |
| Bacteria | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1:1000, ELISA 1:5000 | |
| H7C7N5 | |
| erpN | |
| MBP-fusion protein corresponding to Borrelia burgdorferi ErpN/OspE protein. (Uniprot: H7C7N5) | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 1194664 | |
| Reconstitute with 100 ul deionized water (or equivalent) | |
| Store lyophilized antibody at 4°C. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto