Learn More
Erucic acid, tech. 90%
Codice prodotto. 11332656
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11332656
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08685.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-86-7 | C22H42O2 | 338.576 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-86-7
Formula molecolare C22H42O2
Molecular Weight (g/mol) 338.576
Numero MDL MFCD00063188
InChI Key DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo erucic acid, cis-13-docosenoic acid, z-docos-13-enoic acid, 13-docosenoic acid, z, cis-erucic acid, 13-cis-docosenoic acid, 13-docosenoic acid, z-13-docosenoic acid, hystrene 2290
PubChem CID 5281116
ChEBI CHEBI:28792
IUPAC Name (Z)-docos-13-enoic acid
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Erucic acid
Punto di fusione 29°C to 33°C
Punti di ebollizione 265°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 50 g
Beilstein 1728049
Indice di Merck 14,3674
Peso formulazione 338.58
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche