Learn More
Erythrosin B, 95%, pure, spirit soluble, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10348140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10348140
Marca: Thermo Scientific Acros 191120050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Erythrosin B
Nota nome 95%
CAS 15905-32-5
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C20H8I4O5
Numero MDL MFCD00005044
Beilstein 19, 231
InChI Key OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
IUPAC Name 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Molecular Weight (g/mol) 835.90
PubChem CID 3259
Peso formulazione 835.9
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 94% min.
Spettrometria UV Complies
Colore Orange to Orange/Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder