Learn More
ES/Na Sodium Ions Standard Solution, WTW™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10693912
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10693912
Marca: WTW 120222
Standard solutions to calibrate contains 10 g of the ion to be measured per 10 liters. By defined dilutions of these solutions, the user can easily produce his own calibration solution for the desired measuring range. The bulk with a one liter content makes for economic measurements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10 g/L
Colore Incolore
Punti di ebollizione 100°C
Quantità 1000 mL