Learn More
Texwipe™ ESD-Safe Stick
Codice prodotto. 15702436 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
66.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
15702436 66.1 mm pezzi 500
1 options
Codice prodotto. 15702436
Marca: Texwipe™ TX769E
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ESD-Safe Stick with Micro-Tips is a double-ended cleaning and prepping tool designed for use at ESD-safe workstations
  • This unique stick controls ESD without the use of carbons and without ionic antistats
  • Handle Thickness: 2.4 mm
  • Head Thickness: 1 mm
Specifica
Quantità 500 swabs/ bag (5 inner bags of 100 swabs)
Lunghezza (sistema metrico) 66.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 56.5 mm
Lunghezza testa (sistema metrico) 5 mm
Larghezza (sistema metrico) testa 1 mm