Learn More
β-Estradiol 3-methyl ether solution, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 75-05-8, 1035-77-4 |
| Punto d'infiammabilità | 6°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Punti di ebollizione | 82°C |
| Industry Type | Steroids and Hormones |
| Quantità | 2 mL |
| Grado | Analytical Standard |