Learn More
Tocris Bioscience™ β-Estradiol
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
β-Estradiol is an endogenous estrogen receptor (ER) agonist (Ki values are 0.12 and 0.13 nM for ERα and ERβrespectively). Also high affinity ligand at membrane estrogen GPR30 receptors. α-Estradiol also available.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | β-Estradiol |
| CAS | 50-28-2 |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C18H24O2 |
| Peso formulazione | 272.38 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 272.388 |