missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Eszopiclone

Codice prodotto. 17241316 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17241316

Marca: Thermo Scientific Chemicals 467022500

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 138729-47-2
Formula molecolare C17H17ClN6O3

Specifica

Materiale o nome chimico Eszopiclone
Quantità 250 mg
Solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Punto di fusione 202.0°C to 206.0°C
Peso formulazione 388.81
InChI Key GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]1N(C(=O)C2=NC=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=N1
IUPAC Name (5S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 388.81

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato