Learn More
Cytiva Tubi capillari in ETFE
Codice prodotto. p-8596008 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
2 m
3 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.75 mm
0.8 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10794662
Marca: Cytiva 19743501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with ÄKTA chromatography systems. Cytiva ETFE Capilary Tubing is available in a range of sizes.
Tubo in etilene tetrafluoroetilene (ETFE) per l'erogazione controllata di liquido nei sistemi cromatografici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Sistemi cromatografici ÄKTA
Tipo Tubi capillari
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.07 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.8 mm
Overall Length (Metric) 2 m
Materiale ETFE