Learn More
Cytiva Ghiera in ETFE
Codice prodotto. 11300262 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diameter (English) Outside:
1/16 in.
1/8 in.
3/16 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11300262
Marca: Cytiva 18112706
Ferrules used for chromatography tubing. Cytiva Lifescience™ ETFE Ferrule is made from ethylenetetra fluoroethylene and comes with different outside diameters.
  • Ferrules
  • Chromatography accessory
  • Used for: protecting the end of tubing
  • Packsize: 10 Connections
  • Ethylenetetra fluoroethylene (ETFE) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Ferrule
Diameter (English) Outside 1/16 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per tubo con diam. esterno da 1/8 in.
Materiale ETFE
Quantità Confezione da 10