Learn More
Cytiva Ghiera in ETFE
Codice prodotto. 11360252 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diameter (English) Outside:
1/16 in.
1/8 in.
3/16 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11360252
Marca: Cytiva 18112118
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ferrules used for chromatography tubing. Cytiva Lifescience™ ETFE Ferrule is made from ethylenetetra fluoroethylene and comes with different outside diameters.
  • Ferrules
  • Chromatography accessory
  • Used for: protecting the end of tubing
  • Packsize: 10 Connections
  • Ethylenetetra fluoroethylene (ETFE) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Ferrula
Diameter (English) Outside 1/8 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubi
Materiale ETFE
Quantità Confezione da 10