Learn More
BRAND™ ETFE Graduated Beakers
Codice prodotto. 10365231 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10365231
Marca: BRAND™ 90262
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These beakers offer remarkable chemical resistance for general laboratory usage.
  • Translucent in color
  • With beaded rim and spout
  • With graduation
  • Sold individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 105mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale ETFE
Altezza (sistema metrico) 143mm
Height (Metric) Outer 143mm
Incrementi 100mL
Quantità 1Each
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Scale Blue Printed Scale
Stile Low Form