Learn More
BRAND™ ETFE Graduated Beakers
Codice prodotto. 10439142 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10439142
Marca: BRAND™ 90256
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These beakers offer remarkable chemical resistance for general laboratory usage.
  • Translucent in color
  • With beaded rim and spout
  • With graduation
  • Sold individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 91 mm
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale ETFE
Height (Metric) Outer 125 mm
Incrementi 100 mL
Quantità 1 Ea.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Scale Blue Printed Scale
Stile Low Form