Learn More
BRAND™ ETFE Graduated Beakers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Translucent in color
- With beaded rim and spout
- With graduation
- Sold individually
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 39 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | ETFE |
| Altezza (sistema metrico) | 59 mm |
| Height (Metric) Outer | 59 mm |
| Incrementi | 10 mL |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |