Learn More
Cytiva ETFE Tubing Kit
Codice prodotto. 12415720 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
For ÄKTA Avant 25
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 12415720
Marca: Cytiva 28980995
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Outlet tubing
Outlet tubing for ÅKTA avant 25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tubing
Diametro (sistema metrico) esterno 1.5 mm
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Quantità confezione 1 Each
Da utilizzare con For ÄKTA Avant 25
Materiale ETFE