Learn More
Ethanol, 200 Proof (100%), USP/EP/ACS, Tax-Paid, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-8372000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 L
Imballaggio:
Steel Pail
Dimensione della confezione:
20L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15892534
Marca: Fisher Chemical A40920
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
A tax-paid 200 proof ethanol that meets USP, EP, and ACS testing specifications to encourage cross-regional collaboration and potentially reduce laboratory inventory for ethanol applications.
  • Meets USP, EP, and ACS testing specifications
  • Consolidate your purchases into one product code and potentially reduce inventory
  • Suitable for use as a cleaner, solvent, or reagent in various applications
  • Packaged in laboratory-friendly sizes
  • Pricing includes tax
  • Combination of compendial test specifications enables use across regions
  • Intended for research use only; not for human or animal diagnostic purposes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol, 200 Proof
Punto di fusione -114°C
Absorbance 0.40 max. at 240nm (USP, EP), 0.30 max at 250-260nm (USP, EP), 0.10 max at 270-340nm (USP, EP)
Colore Colorless
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 20 L
Imballaggio Steel Pail
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max. (ACS)
Acqua 0.2% max. (ACS)
Peso formulazione 46.07
Grado ACS/EP/USP
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol 200 Proof USP EP ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
For Research Use Only