Learn More
Ethanol, 96% v/v, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
HDPE
Dimensione della confezione:
2.50L
Descrizione
™ ™ Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethanol |
| Punto di fusione | −114.5°C |
| CAS | 64-17-5 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Punti di ebollizione | 78°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol % |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Punto di combustione | 425°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,5LT Ethanol, 96% (v/v) BAKER ANALYZED Reagent
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol