Learn More
Ethanol, 96% (v/v), BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Dimensione della confezione:
5L
Descrizione
- Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
- Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
- Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
- Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethanol |
| Punto di fusione | -114.5°C |
| CAS | 64-17-5 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Punti di ebollizione | 78°C |
| Quantità | 5 L |
| Limite di esplosione | 3.5 - 15 Vol % |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Punto di combustione | 425°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ethanol absolute
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol