Learn More
Ethanol Absolute, 99.5%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
™ ™ Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethanol, Absolute |
| Punto di fusione | −114.1°C |
| Absorbance | Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.50 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.05 at 250nm, Max. 0.01 at 270-400nm |
| CAS | 64-17-5 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Punti di ebollizione | 78.2°C to 78.5°C |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Limite di esplosione | Lower: 3.3 - 3.7 Vol %, Upper: 19 Vol % |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Vedi altri risultati |