Learn More
Ethanol absolute, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568454 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15568454 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
15588454 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15568454 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8025.0250
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Exceeds ACS Specifications
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Numero MDL MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ethyl alcohol
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Punto di fusione -117°C
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.7895 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 78.3°C (1013 hPa)
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99.9% (v/v)
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001%
Acido titolabile max. 0.0005 meq/g
Base titolabile max. 0.0002 meq/g
Numero UN 1170
Acqua max. 0.2%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Etilico Assoluto
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.