Learn More
Ethanol, Absolute, Primar™ for Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 12478750 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 12478750
Marca: Fisher Chemical E/0655DF/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Specifica
pH 7
Punto di fusione -114°C
CAS 64-17-5
Colore Colorless
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C2H6O
Numero MDL 3568
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC Name etanolo
Molecular Weight (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Peso formulazione 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol, absolute
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.