Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., ACS reagent, absolute alcohol, without additive, A15, ≥99.8%, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15670610
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15670610
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 028602.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol (Untaxed)
Nota nome Puriss. p.a., ACS reagent, absolute alcohol, without additive, A15, ≥99.8%, for license holders only
CAS max % 100.0000%
Densità 0.790 - 0.791 g/cm3
Punti di ebollizione 78°C to 79°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000881
Numero UN UN1170
Beilstein 1718733
Acqua max. 0.2%
Peso formulazione 46
Percent Purity >99.8%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol