Learn More
Ethanol Solution 70%, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
Descrizione
- DNase, and Protease tested to verify absence of hydrolytic enzymes
- Combine this blend with commercial “mini-prep“ kits or traditional extraction
- ACS grade Absolute Ethanol used in preparation of solution
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 70% Ethanol Solution |
| Punto di fusione | -114°C |
| CAS min. % | 70% |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | 30% |
| Densità | 0.80g/cm3 |
| Punti di ebollizione | 78°C |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Flacone in HDPE |
| Forma fisica | Liquido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethanol Solution 70%
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.