Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15613770
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15613770
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322942.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol (Untaxed)
Punto di fusione -114°C (literature)
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
CAS max % 100.0000%
Densità 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 78°C to 79°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare CH2Cl2
Numero UN UN1170
Peso formulazione 46
Percent Purity 96%
Grado ACS Reagent/Reagent Ph. Eur.
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.