Learn More
Ethanol (Untaxed), Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 16456349
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 16456349
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 02851H1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Chromasolv™ for pesticide residue analysis, for license holders only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol (Untaxed)
Punto di fusione -115°C
CAS 64-17-5
Colore Colorless
Punti di ebollizione 78°C to 79°C (1.013 hPa)
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H6O
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC Name etanolo
Molecular Weight (g/mol) 46.07