Learn More
Ethanolamine, ACS reagent
Codice prodotto. 15562313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 15562313
Marca: Thermo Scientific Acros 451760025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-43-5
Formula molecolare C2H7NO
Molecular Weight (g/mol) 61.08
Numero MDL MFCD00008183
InChI Key HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanolamine
Punto di fusione 10.3°C
Densità 1.0120g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare H2NCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.4550
Quantità 2.5 L
Indice di Merck 15,3782
Gravità specifica 1.012
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane
IUPAC Name 2-aminoethanol
Viscosità 24 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 61.08
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanolamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.