Learn More
Ethanolamine, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073016 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10736481
Marca: Fisher Chemical E/0701/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 141-43-5
Formula molecolare C2H7NO
Molecular Weight (g/mol) 61.08
Numero MDL MFCD00008183
InChI Key HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC Name 2-aminoethanol
SMILES NCCO
Specifica
Punto di fusione 10°C
Colore Colorless
pH 12
Punti di ebollizione 170°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 2.1
Peso formulazione 61.08g/mol
Pressione del vapore 0.48mmHg at 20°C
Forma fisica Liquid