Learn More
Ether, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518564 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15518564
Marca: Avantor J.T.Baker 925902
High purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures
    For use in Gas Chromatography (GC), Organic Residue Analysis; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifica
Materiale o nome chimico Ether
CAS 60-29-7
Punto d'infiammabilità −45°C(−113°F)
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00011646
Quantità 1 L
Gravità specifica 1L = 0.71kg
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99.0%
Grado ULTRA RESI-ANALYZED