Learn More
Ether, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528564 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15528564
Marca: Avantor J.T.Baker 925903
Specifica
Materiale o nome chimico Ether
CAS 60-29-7
Quantità 4 L
Intervallo percentuale saggio 99.0 % min.
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00011646
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99.0%
Grado ULTRA RESI-ANALYZED