Learn More
Memmert™ Ethernet Connection Cable for Computer Interface for SN110plus
Codice prodotto. 17518475 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SN110plus Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17518475
Marca: Memmert™ SN110plusE06189
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ethernet connection cable for use with Memmert Sterilizers.
  • 5 m
  • Accessory
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SN110plus Sterilizer
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Product Type USB Connection Cable