Learn More
MP Biomedicals™ Ethidium Bromide Solution (10mg/mL)
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
6 x 10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
60mL
Descrizione
- Concentration : 0.95 – 1.05%
- Purity (on dry basis) : > 98.0%
- RNase, DNase, Protease free
- Fluorescent DNA and RNA intercalating agent.
- Used as a dye for DNA and RNA electrophoresis.
- Storage: Store at + 4°C protected from light.
- A 10 mg/mL Ready-To-Use solution of EtBr in specially filtered, deionized water.
- Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids.
- It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded D
- Ethidium bromide (EtBr) is useful for all applications requiring nucleic acid staining including CsCl plasmid DNA isolation and is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis.
Specifica
Specifica
| CAS | 1239-45-8 |
| Rilevamento | 15-30 min with 0.5mg/mL solution |
| Colore | Dark Red/Purple |
| Concentrazione | 10 mg/mL |
| Product Type | Fluorescent DNA/RNA Stain |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic Acid Electrophoresis; Blotting & Detection; Nucleic Acidgel Electrophoresis & Blotting |
| Peso molecolare | 394.3 |
| Quantità | 10 mL |
| Requisiti di stoccaggio | Store at +4°C, protect from light. |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H331-Tossico se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethidium bromide