Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Single-Packed
Codice prodotto. p-7244590
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
100 paia
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17829662
Marca: Ansell M3365
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Synthetic, sterile single packed, powder-free examination glove ideal for brief, sterile applications.
  • This sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • It is ideal for frequent use in sterile exmaination (non-surgical) procedures and can also be used as a glove liner for increased protection.
  • Packaged as a single sterile glove per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative for sterile applications
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Clear
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size Large
Spessore (sistema imperiale) 1.2 mil
Spessore (sistema metrico) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modello ETHIPARAT Sterile Singles
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 278 mm