Learn More
Ethoxymethylenemalononitrile, 98%
Codice prodotto. 10031050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10031050
Marca: Thermo Scientific Acros 117921000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-06-8
Formula molecolare C6H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 122.127
Numero MDL MFCD00001854
InChI Key OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
IUPAC Name 2-(ethoxymethylidene)propanedinitrile
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxymethylenemalononitrile
Punto di fusione 63°C to 68°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 155g/mL
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Peso formulazione 122.13
Percent Purity ≥97.5% (GC)