Learn More
Ethoxytrimethylsilane, 95%
Codice prodotto. 10016293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10016293
Marca: Thermo Scientific Acros 313821000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1825-62-3 | C5H14OSi | 118.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1825-62-3
Formula molecolare C5H14OSi
Molecular Weight (g/mol) 118.25
Numero MDL MFCD00009069
InChI Key RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
PubChem CID 15772
IUPAC Name ethoxy(trimethyl)silane
SMILES CCO[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxytrimethylsilane
Colore Colorless
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 75°C to 76°C
Punto d'infiammabilità -18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(CH3)3OC2H5
Indice di rifrazione 1.3730 to 1.375
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water
Peso formulazione 118.25
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid