Learn More
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11458747
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11458747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19912.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3989-36-4
Formula molecolare C5H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 158.175
Numero MDL MFCD00052100
InChI Key FBUHTNOJXVICFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, acmc-209wkn, maybridge1_007257, 4-thiadiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1,2,3-thiadiazol-4-ylcarboxylate, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid, ethyl ester
PubChem CID 254337
IUPAC Name ethyl thiadiazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CSN=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Punto di fusione 83°C to 84°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.18
Percent Purity 97%