Learn More
Ethyl 2,6-dichlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7028133
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11410848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25275.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81055-73-4
Formula molecolare C9H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 219.061
Numero MDL MFCD01313702
InChI Key HAFAMHIZRCDTSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl2,6-dichlorobenzoate, benzoicacid, 2,6-dichloro-, ethyl ester
PubChem CID 2737439
IUPAC Name ethyl 2,6-dichlorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2,6-dichlorobenzoate
Quantità 1 g
Peso formulazione 219.07
Percent Purity 97%