Learn More
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510278
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10127302
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07617CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7238-62-2
Formula molecolare C7H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 205.656
InChI Key VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 594903
IUPAC Name ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.66
Percent Purity 97%