Learn More
Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate, TRC
Codice prodotto. 30342669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30342669 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342669 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB124825100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate
CAS 21239-29-2
Formula molecolare C11H14O2
Sinonimo 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Peso formulazione 178.0994 g/mol
Percent Purity >95% (HPLC)
Quantità 100 mg